Print…
Methyl-3-methoxy-5-methylbenzoate 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Methyl 3-methoxy-5-methylbenzoate
OR907669-1G OR907669-250MG
APOSOR907669-1GEA 30.6 EUR
APOSOR907669-1G APOSOR907669-250MG
Methyl-3-methoxy-5-methylbenzoate 96%
Methyl-3-methoxy-5-methylbenzoate
Fórmula: C₁₀H₁₂O₃
Peso Molecular: 180.2000 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09833214
Número CAS: 108593-44-8