Print…
Methyl-4-(dimethylamino)benzoate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-(Dimethylamino)benzoic acid methyl ester, Methyl 4-dimethylaminobenzoate
OR907612-100G OR907612-25G OR907612-5G
APOSOR907612-100GEA 266 EUR
APOSOR907612-100G APOSOR907612-25G APOSOR907612-5G
Methyl-4-(dimethylamino)benzoate 98%
Methyl-4-(dimethylamino)benzoate
Fórmula: C₁₀H₁₃NO₂
Peso Molecular: 179.22 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00014905
Número CAS: 1202-25-1