4-Chloro-N,N-dimethylbenzamide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos:
N,N-Dimethyl 4-chlorobenzamide
OR907561-25G
OR907561-5G
APOSOR907561-25GEA
473
EUR
APOSOR907561-25G
APOSOR907561-5G
4-Chloro-N,N-dimethylbenzamide 98%
4-Chloro-N,N-dimethylbenzamide
Fórmula:
C₉H₁₀ClNO Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00463859 Número CAS: 14062-80-7 |