Print…
5-Methoxy-2-pyridinecarboxylic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR907539-10G OR907539-1G OR907539-5G
APOSOR907539-10GEA 0 EUR
APOSOR907539-10G APOSOR907539-1G APOSOR907539-5G
5-Methoxy-2-pyridinecarboxylic acid 98%
5-Methoxy-2-pyridinecarboxylic acid
Fórmula: C7H7NO3
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD06800961
Número CAS: 29082-92-6