Print…
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR907516-100G OR907516-25G
APOSOR907516-100GEA 0 EUR
APOSOR907516-100G APOSOR907516-25G
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane hydrochloride 97%
1,4-Dioxa-8-azaspiro[4.5]decane hydrochloride
Fórmula: C₇H₁₄ClNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03791123
Número CAS: 42899-11-6