Print…
Neopentylboronic acid 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR907450-1G OR907450-250MG
APOSOR907450-1GEA 0 EUR
APOSOR907450-1G APOSOR907450-250MG
Neopentylboronic acid 96%
Neopentylboronic acid
Fórmula: C₅H₁₃BO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09750464
Número CAS: 701261-35-0