Print…
N-Ethyl-3-nitropyridin-4-amine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 4-(Ethylamino)-3-nitropyridine
OR907331-1G OR907331-250MG
APOSOR907331-1GEA 125 EUR
APOSOR907331-1G APOSOR907331-250MG
N-Ethyl-3-nitropyridin-4-amine 95%
N-Ethyl-3-nitropyridin-4-amine
Fórmula: C₇H₉N₃O₂
Peso Molecular: 167.1700 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02266948
Número CAS: 562825-95-0