Print…
2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Perigo
Sinônimos: (Buta-1,3-dien-2-yloxy)trimethylsilane
OR907328-25G OR907328-5G
APOSOR907328-25GEA 377 EUR
APOSOR907328-25G APOSOR907328-5G
2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene 96%
2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene
Fórmula: C₇H₁₄OSi
Peso Molecular: 142.27 g/mol
Ponto de ebulição: 55 °C
Densidade: 0.82 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 12 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009852
Número CAS: 38053-91-7
UN: 1993
ADR: 3 II