Print…
4-Amino-3-chloro-5-methylpyridine 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR907324-1G OR907324-250MG
APOSOR907324-1GEA 0 EUR
APOSOR907324-1G APOSOR907324-250MG
4-Amino-3-chloro-5-methylpyridine 96%
4-Amino-3-chloro-5-methylpyridine
Fórmula: C₆H₇ClN₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08277270
Número CAS: 97944-42-8