Print…
4-Bromo-5-chloroanthranilic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Amino-4-bromo-5-chlorobenzoic acid
OR907297-1G OR907297-25G OR907297-5G
APOSOR907297-1GEA 21.9 EUR
APOSOR907297-1G APOSOR907297-25G APOSOR907297-5G
4-Bromo-5-chloroanthranilic acid 98%
4-Bromo-5-chloroanthranilic acid
Fórmula: C₇H₅BrClNO₂
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD10000554
Número CAS: 150812-32-1