Print…
4-Bromo-2,6-dimethylbenzoic acid
Fornecedor: Apollo Scientific
OR907248-25G OR907248-5G
APOSOR907248-25GEA 395 EUR
APOSOR907248-25G APOSOR907248-5G
4-Bromo-2,6-dimethylbenzoic acid
4-Bromo-2,6-dimethylbenzoic acid
Fórmula: C₉H₉BrO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09965997
Número CAS: 74346-19-3