Print…
(S)-(+)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (S)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine, (2S)-(+)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine
OR907114-1G OR907114-250MG
APOSOR907114-1GEA 133 EUR
APOSOR907114-1G APOSOR907114-250MG
(S)-(+)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine 95%
(S)-(+)-2,5-Dihydro-3,6-dimethoxy-2-isopropylpyrazine
Fórmula: C₉H₁₆N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00066229
Número CAS: 78342-42-4