Print…
N-Methoxy-N-methylbenzamide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR907094-100G OR907094-25G OR907094-5G
APOSOR907094-100GEA 180 EUR
APOSOR907094-100G APOSOR907094-25G APOSOR907094-5G
N-Methoxy-N-methylbenzamide 98%
N-Methoxy-N-methylbenzamide
Fórmula: C₉H₁₁NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075320
Número CAS: 6919-61-5