Print…
3,5-Dibromo-2,6-dimethylpyridine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR907091-1G OR907091-5G
APOSOR907091-1GEA 188 EUR
APOSOR907091-1G APOSOR907091-5G
3,5-Dibromo-2,6-dimethylpyridine 98%
3,5-Dibromo-2,6-dimethylpyridine
Fórmula: C7H7Br2N
Ponto de Fusão: 65 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00234282
Número CAS: 3430-34-0