Print…
(±)-2-Bromovaleric acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR907076-100G OR907076-500G
APOSOR907076-100GEA 0 EUR
APOSOR907076-100G APOSOR907076-500G
(±)-2-Bromovaleric acid 98%
(±)-2-Bromovaleric acid
Fórmula: H₃C(CH₂)₂BrCHCOOH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004217
Número CAS: 584-93-0