Print…
2-(4-Dimethylaminophenyl)ethylamine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR907037-1G OR907037-250MG
APOSOR907037-1GEA 719 EUR
APOSOR907037-1G APOSOR907037-250MG
2-(4-Dimethylaminophenyl)ethylamine 95%
2-(4-Dimethylaminophenyl)ethylamine
Fórmula: C₁₀H₁₆N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 52632-05-0