Print…
1-Methyl-1H-indole-2-carbaldehyde 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR906982-1G OR906982-5G
APOSOR906982-1GEA 65.4 EUR
APOSOR906982-1G APOSOR906982-5G
1-Methyl-1H-indole-2-carbaldehyde 98%
1-Methyl-1H-indole-2-carbaldehyde
Fórmula: C₁₀H₉NO
Ponto de Fusão: 81…85 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01863665
Número CAS: 27421-51-8