Quinoline-2-ethanol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR906914-1G
OR906914-5G
APOSOR906914-1GEA
74.1
EUR
APOSOR906914-1G
APOSOR906914-5G
Quinoline-2-ethanol 95%
Quinoline-2-ethanol
Fórmula:
C₁₁H₁₁NO Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01685503 Número CAS: 1011-50-3 |