Print…
4-Methoxytrityl chloride (p-anisylchlorodiphenylmethane) 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (Chloro(4-methoxyphenyl)methylene)dibenzene, Mmt-Cl
OR906880-100G OR906880-500G
APOSOR906880-100GEA 68.3 EUR
APOSOR906880-100G APOSOR906880-500G
4-Methoxytrityl chloride (p-anisylchlorodiphenylmethane) 98%
4-Methoxytrityl chloride (p-anisylchlorodiphenylmethane)
Fórmula: C₂₀H₁₇ClO
Ponto de Fusão: 122…124 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000814
Número CAS: 14470-28-1