Print…
3-(Piperidin-1-ylmethyl)phenylboronic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR906854-1G OR906854-250MG OR906854-5G
APOSOR906854-1GEA 265 EUR
APOSOR906854-1G APOSOR906854-250MG APOSOR906854-5G
3-(Piperidin-1-ylmethyl)phenylboronic acid 95%
3-(Piperidin-1-ylmethyl)phenylboronic acid
Fórmula: C₁₂H₁₈BNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08060620
Número CAS: 1032610-59-5