Print…
Ethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 2-oxocyclohexanecarboxylate
OR906774-100G OR906774-500G
APOSOR906774-100GEA 72.5 EUR
APOSOR906774-100G APOSOR906774-500G
Ethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate 95%
Ethyl-2-oxocyclohexanecarboxylate
Fórmula: C₉H₁₄O₃
Densidade: 1,067 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001631
Número CAS: 1655-07-8