Print…
Ethyl 2-(pyridin-3-yloxy)acetate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (Pyridin-3-yloxy)acetic acid ethyl ester
OR906420-10G OR906420-1G
APOSOR906420-10GEA 219 EUR
APOSOR906420-10G APOSOR906420-1G
Ethyl 2-(pyridin-3-yloxy)acetate 95%
Ethyl-2-(pyridin-3-yloxy)acetate
Fórmula: C₉H₁₁NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00093962
Número CAS: 18342-98-8