Print…
tert-Butyl-4-methylenepiperidine-1-carboxylate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 1-Boc-4-methylenepiperidine, tert-Butyl 4-Methylenepiperidine-1-carboxylate, 4-Methylenepiperidine-1-carboxylic acid tert-Butyl ester, tert-Butyl 4-methylenepiperidine-1-carboxylate, 1-tert-Butoxycarbonyl-4-methylenepiperidine
OR9063-25G OR9063-100G
APOSOR9063-25GEA 50.9 EUR
APOSOR9063-25G APOSOR9063-100G
tert-Butyl-4-methylenepiperidine-1-carboxylate
tert-Butyl-4-methylenepiperidine-1-carboxylate
Fórmula: C₁₁H₁₉NO₂
Peso Molecular: 197.2741 g/mol
Ponto de ebulição: 75…80 °C/1mmHg
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01632522
Número CAS: 159635-49-1