Print…
Ethyl 2-(thiazol-2-yl)acetate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Ethyl 2-(thiazol-2-yl)acetate
OR906252-1G OR906252-250MG
APOSOR906252-1GEA 201 EUR
APOSOR906252-1G APOSOR906252-250MG
Ethyl 2-(thiazol-2-yl)acetate 95%
Ethyl-2-(thiazol-2-yl)acetate
Fórmula: C₇H₉NO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12114489
Número CAS: 141704-11-2