Print…
tert-Butyl-2-ethyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Ethylpiperidin-4-one, N-BOC protected, 1-N-Boc-2-Ethylpiperidin-4-one
OR9062-1G OR9062-250MG
APOSOR9062-1GEA 478 EUR
APOSOR9062-1G APOSOR9062-250MG
tert-Butyl-2-ethyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-2-ethyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate
Fórmula: C₁₂H₂₁NO₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07367729
Número CAS: 324769-07-5