Print…
Methyl-3-(cyclopentylamino)propanoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Methyl 3-(cyclopentylamino)propanoate
OR906174-1G OR906174-5G
APOSOR906174-1GEA 62.5 EUR
APOSOR906174-1G APOSOR906174-5G
Methyl-3-(cyclopentylamino)propanoate 95%
Methyl-3-(cyclopentylamino)propanoate
Fórmula: C₉H₁₇NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD10687312
Número CAS: 754125-43-4