Print…
Methyl-2-(2-aminophenyl)acetate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Methyl 2-(2-aminophenyl)acetate
OR906172-1G OR906172-250MG
APOSOR906172-1GEA 143 EUR
APOSOR906172-1G APOSOR906172-250MG
Methyl-2-(2-aminophenyl)acetate 95%
Methyl-2-(2-aminophenyl)acetate
Fórmula: C₉H₁₁NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04973395
Número CAS: 35613-44-6