Print…
4-Amino-5-bromopyrimidine 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR906160-1G OR906160-5G
APOSOR906160-1GEA 0 EUR
APOSOR906160-1G APOSOR906160-5G
4-Amino-5-bromopyrimidine 97%
4-Amino-5-bromopyrimidine
Fórmula: C₄H₄BrN₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00233962
Número CAS: 1439-10-7