Print…
tert-Butyl-2-isopropyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 2-Isopropylpiperidin-4-one, N-BOC protected
OR9061-1G OR9061-250MG
APOSOR9061-1GEA 522 EUR
APOSOR9061-1G APOSOR9061-250MG
tert-Butyl-2-isopropyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-2-isopropyl-4-oxopiperidine-1-carboxylate
Fórmula: C₁₃H₂₃NO₃
Peso Molecular: 241.33 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07367731
Número CAS: 313950-41-3