Print…
N-Methylphthalimide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR906068-100G OR906068-25G
APOSOR906068-100GEA 0 EUR
APOSOR906068-100G APOSOR906068-25G
N-Methylphthalimide 95%
N-Methylphthalimide
Fórmula: C₉H₇NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00023063
Número CAS: 550-44-7