Print…
1-Boc-4-cyanopiperidine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: tert-Butyl 4-cyanopiperidine-1-carboxylate, N-BOC-Piperidine-4-carbonitrile
OR9060-5G OR9060-25G
APOSOR9060-5GEA 21.9 EUR
APOSOR9060-5G APOSOR9060-25G
1-Boc-4-cyanopiperidine 98%
1-Boc-4-cyanopiperidine
Fórmula: C₁₁H₁₈N₂O₂
Ponto de Fusão: 60…63 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01861223
Número CAS: 91419-52-2
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III