Print…
N-Metil-p-toluídina 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: N,4-Dimethylaniline, p-(Methylamino)toluene, N-Methyl-4-methylaniline, 4-(Methylamino)toluene, 4-Methyl-N-methylaniline
OR905934-100G OR905934-25G
APOSOR905934-100GEA 43.5 EUR
APOSOR905934-100G APOSOR905934-25G
N-Metil-p-toluídina 98%
N-Metil-p-toluídina
Fórmula: C₈H₁₁N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00025628
Número CAS: 623-08-5