6-Methoxy-3-methyl-1H-indazole 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR905921-1G
OR905921-250MG
APOSOR905921-1GEA
364
EUR
APOSOR905921-1G
APOSOR905921-250MG
6-Methoxy-3-methyl-1H-indazole 98%
6-Methoxy-3-methyl-1H-indazole
Fórmula:
C₉H₁₀N₂O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD07780793 Número CAS: 7746-29-4 |