Print…
5-Pyrazol-1-ylmethylfuran-2-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 5-(1H-Pyrazol-1-ylmethyl)-2-furoic acid
OR905916-1G OR905916-5G
APOSOR905916-1GEA 219 EUR
APOSOR905916-1G APOSOR905916-5G
5-Pyrazol-1-ylmethylfuran-2-carboxylic acid 95%
5-Pyrazol-1-ylmethylfuran-2-carboxylic acid
Fórmula: C₉H₈N₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02253715
Número CAS: 386736-99-8