Print…
2-Thiazoleacetic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR905873-1G OR905873-250MG
APOSOR905873-1GEA 589 EUR
APOSOR905873-1G APOSOR905873-250MG
2-Thiazoleacetic acid 95%
2-Thiazoleacetic acid
Fórmula: C₅H₅NO₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02094168
Número CAS: 188937-16-8