Print…
4-Bromobutyryl chloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR905872-100G OR905872-25G
APOSOR905872-100GEA 0 EUR
APOSOR905872-100G APOSOR905872-25G
4-Bromobutyryl chloride 97%
4-Bromobutyryl chloride
Fórmula: C₄H₆BrClO
Ponto de ebulição: 101 °C/37mmHg
Densidade: 1,602 g/cm³ (25 °C)
Ponto de Inflamação: 91 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000753
Número CAS: 927-58-2
UN: 3265
ADR: 8,II