Print…
5-Amino-2-bromopyrimidine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR905856-1G OR905856-250MG
APOSOR905856-1GEA 84.1 EUR
APOSOR905856-1G APOSOR905856-250MG
5-Amino-2-bromopyrimidine 95%
5-Amino-2-bromopyrimidine
Fórmula: C₄H₄BrN₃
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07778608
Número CAS: 56621-91-1