Print…
4,7-Dichlorothieno[2,3-d]pyridazine ≥98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR905814-1G OR905814-5G
APOSOR905814-1GEA 148 EUR
APOSOR905814-1G APOSOR905814-5G
4,7-Dichlorothieno[2,3-d]pyridazine ≥98%
4,7-Dichlorothieno[2,3-d]pyridazine
Fórmula: C₆H₂Cl₂N₂S
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09965522
Número CAS: 699-89-8