Print…
Ethyl 2-(1-hydroxycyclohexyl)acetate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Ethyl 2-(1-hydroxycyclohexyl)acetate
OR905800-1G OR905800-250MG
APOSOR905800-1GEA 62.5 EUR
APOSOR905800-1G APOSOR905800-250MG
Ethyl 2-(1-hydroxycyclohexyl)acetate 95%
Ethyl-2-(1-hydroxycyclohexyl)acetate
Fórmula: C₁₀H₁₈O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00095227
Número CAS: 5326-50-1