Print…
1-Etil-2-pirrolidona 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR905748-100G OR905748-500G
APOSOR905748-100GEA 0 EUR
APOSOR905748-100G APOSOR905748-500G
1-Etil-2-pirrolidona 96%
1-Etil-2-pirrolidona
Fórmula: C₆H₁₁NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003199
Número CAS: 2687-91-4