Print…
(S)-Butyl-2-aminopropanoate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: H-Ala-OBu, (S)-Butyl 2-aminopropanoate
OR905744-1G OR905744-5G
APOSOR905744-1GEA 69.6 EUR
APOSOR905744-1G APOSOR905744-5G
(S)-Butyl-2-aminopropanoate 95%
(S)-Butyl-2-aminopropanoate
Fórmula: C₇H₁₅NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD12796122
Número CAS: 2885-02-1