Print…
5-Bromo-N-methylpyrimidin-4-amine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR905716-1G OR905716-250MG
APOSOR905716-1GEA 538 EUR
APOSOR905716-1G APOSOR905716-250MG
5-Bromo-N-methylpyrimidin-4-amine 98%
5-Bromo-N-methylpyrimidin-4-amine
Fórmula: C₅H₆BrN₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03861147
Número CAS: 56181-38-5