Print…
1-Boc-3-piperidone 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: N-BOC-3-piperidone, 1-Boc-3-Piperidinone
OR9057-100G OR9057-25G OR9057-5G
APOSOR9057-100GEA 75.4 EUR
APOSOR9057-100G APOSOR9057-25G APOSOR9057-5G
1-Boc-3-piperidone 98%
1-Boc-3-piperidone
Fórmula: C₁₀H₁₇NO₃
Ponto de Fusão: 35…40 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631193
Número CAS: 98977-36-7