Print…
Ethyl-2-ethylacetoacetate 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Ethyl 2-ethyl-3-oxobutanoate
OR905609-100G OR905609-500G
APOSOR905609-100GEA 92.8 EUR
APOSOR905609-100G APOSOR905609-500G
Ethyl-2-ethylacetoacetate 98%
Ethyl-2-ethylacetoacetate
Fórmula: C₈H₁₄O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00039898
Número CAS: 607-97-6