Print…
5-Bromobenzo[d]isoxazol-3-ylamine 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR905603-25G OR905603-5G
APOSOR905603-25GEA 0 EUR
APOSOR905603-25G APOSOR905603-5G
5-Bromobenzo[d]isoxazol-3-ylamine 98%
5-Bromobenzo[d]isoxazol-3-ylamine
Fórmula: C₇H₅BrN₂O
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD09834823
Número CAS: 455280-00-9