Print…
2,2-Dimethylpyrrolidine hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR905516-1G OR905516-250MG
APOSOR905516-1GEA 0 EUR
APOSOR905516-1G APOSOR905516-250MG
2,2-Dimethylpyrrolidine hydrochloride 95%
Fórmula: C₆H₁₄ClN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD09759233
Número CAS: 623580-01-8