Print…
Piroctone olamine
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-Hydroxy-4-methyl-6-(2,4,4-trimethylpentyl)-2(1H)-pyridone Ethanolamine, 1-Hydroxy-4-methyl-6-(2,4,4-trimethylpentyl)pyridin-2(1H)-one 2-aminoethanol salt
OR905511-25G OR905511-5G OR905511-100G
APOSOR905511-25GEA 172 EUR
APOSOR905511-25G APOSOR905511-5G APOSOR905511-100G
Piroctone olamine
Piroctone olamine
Fórmula: C₁₄H₂₃NO₂
Ponto de ebulição: 130…135 °C
Densidade: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01690792
Número CAS: 68890-66-4