Print…
4-Amino-N-methylphthalimide 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR905429-100G OR905429-25G OR905429-5G
APOSOR905429-100GEA 0 EUR
APOSOR905429-100G APOSOR905429-25G APOSOR905429-5G
4-Amino-N-methylphthalimide 98%
4-Amino-N-methylphthalimide
Fórmula: C₉H₈N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012081
Número CAS: 2307-00-8