Print…
2-Methoxypyrimidine-4-carbaldehyde 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR905384-1G OR905384-250MG
APOSOR905384-1GEA 417 EUR
APOSOR905384-1G APOSOR905384-250MG
2-Methoxypyrimidine-4-carbaldehyde 97%
2-Methoxypyrimidine-4-carbaldehyde
Fórmula: C₆H₆N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 164738-44-7