Print…
2-(3-Methylphenyl)pyrrolidine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR905257-1G OR905257-5G
APOSOR905257-1GEA 50.9 EUR
APOSOR905257-1G APOSOR905257-5G
2-(3-Methylphenyl)pyrrolidine 95%
2-(3-Methylphenyl)pyrrolidine
Fórmula: C₁₁H₁₅N
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02663444
Número CAS: 72216-05-8